Läs mer
4-Bromo-2-metylfenol, 97 %
Produktkod. 15495017
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15495017 5 g 5g
15485017 1 g 1g
15405027 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15495017 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32307.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 2362-12-1 | C7H7BrO | 187,04 g/mol
4-brom-2-metylfenol, används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Bromo-2-methylphenol, används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2362-12-1
MDL-nummer MFCD00055435
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-methylphenol
Smältpunkt 62 °C till 66 °C
Odör Fenolliknande
Molekylformel C7H7BrO
Kvantitet 5 g
Synonym 4-bromo-o-cresol, 2-methyl-4-bromophenol, 4-bromo-2-methyl-phenol, o-cresol, 4-bromo, phenol, 4-bromo-2-methyl, 2-hydroxy-5-bromotoluene, p-bromocresol, 4-bromo-cresol, pubchem7106, acmc-1chy8
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
InChI-nyckel IWJGMJHAIUBWKT-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)Br)O
IUPAC-namn 4-brom-2-metylfenol
Molekylvikt (g/mol) 187.04
PubChem CID 16896
Formel vikt 187.04
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromo-2-methylphenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromo-2-methylphenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.