Läs mer
4-Brom-2-metylfenylisotiocyanat, 98 %
Produktkod. 11420888
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11420888 5 g 5g
11430888 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11420888 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25296.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 19241-38-4 | C8H6BrNS | 228,107 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19241-38-4
Molekylformel C8H6BrNS
Molekylvikt (g/mol) 228.107
MDL-nummer MFCD00041087
InChI-nyckel YASXCQRGYJGIKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-methylphenyl isothiocyanate, 4-bromo-1-isothiocyanato-o-toluene, 4-bromo-2-methylphenylisothiocyanate, 4-bromo-2-methyl-phenyl isothiocyanate, benzene, 4-bromo-1-isothiocyanato-2-methyl, acmc-1bu0e, #, benzene,4-bromo-1-isothiocyanato-2-methyl
PubChem CID 87977
IUPAC-namn 4-brom-l-isotiocyanato-2-metylbensen
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)Br)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-methylphenyl isothiocyanate
Smältpunkt 44 °C till 46 °C
Kokpunkt 129 °C till 130 °C (3 mmHg)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 2717248
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 228.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.