Läs mer
4-Brom-2-metylpyridin, 97 %
Produktkod. 15463807
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15463807 250 mg 250mg
11367509 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15463807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27884.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 22282-99-1 | C6H6BrN | 172,03 g/mol
4-brom-2-metylpyridin används som utgångsmaterial vid framställning av kron-ester-bipyridiner och viologer genom natrium- eller nickelreduktiv koppling, sidokedjeoxidation och förestring. Vidare fungerar det som ett viktigt råmaterial och mellanprodukt i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och i färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Bromo-2-methylpyridine används som utgångsmaterial vid framställning av kron-ester-bipyridiner och viologer genom natrium- eller nickelreduktiv koppling, sidokedjeoxidation och förestring. Vidare fungerar det som ett viktigt råmaterial och mellanprodukt i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och i färgämnen.
Löslighet
Blandbar med diklormetan. Oblandbar med vatten.
Anteckningar
Ljus- och fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, reduktionsmedel, starka syror och baser. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22282-99-1
Molekylformel C6H6BrN
Molekylvikt (g/mol) 172.03
MDL-nummer MFCD03788196
InChI-nyckel JFBMFWHEXBLFCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-picoline, 2-methyl-4-bromopyridine, 4-bromo-2-methyl-pyridine, pyridine, 4-bromo-2-methyl, 4-bromopicoline, zlchem 422, pubchem4035, acmc-209fui, 4-bromo-methyl-pyridine
PubChem CID 2762835
IUPAC-namn 4-brom-2-metylpyridin
LEDER CC1=CC(Br)=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-methylpyridine
Densitet 1.45
Kokpunkt 76 °C (14 mmHg)
Flampunkt 79 °C (174 °F)
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.556
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Blandig med diklormetan. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 172.03
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.