Läs mer
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 15488518
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
15488518 5 g 5g
15478518 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15488518 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H61933.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 157026-18-1
Molekylformel C7H4BrF3N2O2
Molekylvikt (g/mol) 285.02
MDL-nummer MFCD09835318
InChI-nyckel JWIAFKYOENFPNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-nitro-6-trifluoromethyl aniline, 2-amino-5-bromo-3-nitrobenzotrifluoride, 4-bromo-2-nitro-6-trifluoromethyl-phenylamine, 4-bromo-2-nitro-6-trifluoromethyl benzenamine, 4-bromo-2-trifluoromethyl-6-nitrobenzenamine, acmc-209df8, ksc910q9b, benzenamine,4-bromo-2-nitro-6-trifluoromethyl, 4-bromo-2-nitro-6-trifluoromethyl-benzenamine
PubChem CID 10850672
IUPAC-namn 4-bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
LEDER NC1=C(C=C(Br)C=C1C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Kvantitet 5 g
Formel vikt 285.02
Procent renhet 98%
Fysisk form Solid