Läs mer
4-brom-2-nitroanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10406282
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10406282 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10406282 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM06414DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-nitroaniline
CAS 875-51-4
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C6H5BrN2O2
MDL-nummer MFCD00041312
Kvantitet 1 g
Synonym benzenamine, 4-bromo-2-nitro, 2-nitro-4-bromoaniline, 4-bromo-o-nitroaniline, p-bromo-o-nitroaniline, 4-bromo-2-nitro-phenylamine, 4-bromo-2-nitrobenzeneamine, aniline, 4-bromo-2-nitro, 4-bromo-2-nitrobenzenamine, 1-amino-4-bromo-2-nitrobenzene, 4-bromo-2-nitro-aniline
InChI-nyckel ZCWBZRBJSPWUPG-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=CC=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
IUPAC-namn 4-brom-2-nitroanilin
Molekylvikt (g/mol) 217.02
PubChem CID 70132
Formel vikt 217.02
Procent renhet 97%