Läs mer
4-Bromo-2-nitroanilin, TRC
Produktkod. 30332100
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30332100 50 g
1 options
Produktkod. 30332100 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68623050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-nitroaniline
CAS 875-51-4
Molekylformel C6H5BrN2O2
Kvantitet 50 g
Synonym 4-Bromo-2-nitrophenyl)amine, 1-Amino-4-bromo-2-nitrobenzene, 2-Nitro-4-bromoaniline, 4-Bromo-2-nitroaniline, 4-Bromo-2-nitrobenzenamine, 4-Bromo-o-nitroaniline, NSC 10069, NSC 37396, p-Bromo-o-nitroaniline
InChI formel InChI=1S/C6H5BrN2O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,8H2
LEDER Nc1ccc(Br)cc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 4-bromo-2-nitroanilin
Molekylvikt (g/mol) 217.02
Formel vikt 215.9534