Läs mer
4-Bromo-2-nitrobenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-2-nitrobenzaldehyde |
| CAS | 5551-12-2 |
| Molekylformel | C7 H4 Br N O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-Nitro-4-bromobenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4BrNO3/c8-6-2-1-5(4-10)7(3-6)9(11)12/h1-4H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1cc(Br)ccc1C=O |
| IUPAC-namn | 4-bromo-2-nitrobenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.016 |
| Formel vikt | 228.937 |