Läs mer
4-Bromo-2-nitrobenzoic acid, 97%
Produktkod. 11441830
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11441830 1 g 1g
11451830 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11441830 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27541.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99277-71-1 | C7H3BrNO4 | 245.01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99277-71-1
Molekylformel C7H3BrNO4
Molekylvikt (g/mol) 245.01
MDL-nummer MFCD01013599
InChI-nyckel ZIRHHEZLJGORGU-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-bromo-2-nitrobenzoic acid, 4-bromo-2-nitro-benzoic acid, 2-nitro-4-bromobenzoic acid, 5-bromo-2-carboxynitrobenzene, benzoic acid, 4-bromo-2-nitro, 4-bromo-2-nitrobenzoicacid, pubchem2055, 4-bromo-2-nitrobenzoic, acmc-209sc4, bromonitrobenzoicacid 42-
PubChem CID 3774467
IUPAC-namn 4-brom-2-nitrobensoat
LEDER [O-]C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-nitrobenzoic acid
Smältpunkt 165°C to 169°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 246.02
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.