Läs mer
4-brom-2-nitrofenol, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10656394 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10656394 100 g Glass bottle 100g
10642043 5 g Glasflaska 5g
10496442 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10656394 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 367921000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7693-52-9
Molekylformel C6H4BrNO3
Molekylvikt (g/mol) 218.01
MDL-nummer MFCD00082540
InChI-nyckel CUTFAPGINUFNQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-4-bromophenol, phenol, 4-bromo-2-nitro, 4-bromo-2-nitro-phenol, 4-bromo-1-hydroxy-2-nitrobenzene, phenol, 2-nitro-5-bromo, pubchem4099, 4-brom-2-nitro-phenol, acmc-209p6y, 4-06-00-01363 beilstein handbook reference, ksc494e2j
PubChem CID 24364
IUPAC-namn 4-bromo-2-nitrophenol
LEDER OC1=CC=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-nitrophenol
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 87.0°C to 94.0°C
Färg Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel BrC6H3(NO2)OH
Kvantitet 100 g
Beilstein 06, IV, 1363
Formel vikt 218.01
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromo-2-nitrophenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.