Läs mer
4-Bromo-2-nitrotoluene, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10767393 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10767393 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10767393 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 276210010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60956-26-5
Molekylformel C7H6BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 216.03
MDL-nummer MFCD00041243
InChI-nyckel KZNXALJXBRSMFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-nitrotoluene, 2-nitro-4-bromotoluene, 4-bromo-6-nitrotoluene, bromo 4--2-nitrotoluene, 5-bromo-2-methylnitrobenzene, benzene, 4-bromo-1-methyl-2-nitro, 4-bromo-1-methyl-2-nitro-benzene, 4-brom-2-nitrotoluol, pubchem10403, maybridge1_002072
PubChem CID 123546
IUPAC-namn 4-bromo-1-methyl-2-nitrobenzene
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)Br)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-nitrotoluene
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 43.0°C to 46.0°C
Färg Orange to Yellow
Kokpunkt 130.0°C (12.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vikt 216.03
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromo-2-nitrotoluene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.