Läs mer
4-Brom-2-pikolin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-2-methylpyridine |
| CAS | 22282-99-1 |
| Molekylformel | C6 H6 Br N |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6BrN/c1-5-4-6(7)2-3-8-5/h2-4H,1H3 |
| LEDER | Cc1cc(Br)ccn1 |
| IUPAC-namn | 4-brom-2-metylpyridin |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.02 |
| Formel vikt | 170.9684 |