Läs mer
4-Brom-2-pikolin, TRC
Produktkod. 30344987
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30344987 500 mg
1 options
Produktkod. 30344987 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB685560500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-methylpyridine
CAS 22282-99-1
Molekylformel C6 H6 Br N
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6BrN/c1-5-4-6(7)2-3-8-5/h2-4H,1H3
LEDER Cc1cc(Br)ccn1
IUPAC-namn 4-brom-2-metylpyridin
Molekylvikt (g/mol) 172.02
Formel vikt 170.9684