Läs mer
4-Bromo-2-pyridinecarboxamide, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-2-pyridinecarboxamide |
| CAS | 62150-46-3 |
| Molekylformel | C6H5N2OBr |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5BrN2O/c7-4-1-2-9-5(3-4)6(8)10/h1-3H,(H2,8,10) |
| LEDER | NC(=O)c1cc(Br)ccn1 |
| IUPAC-namn | 4-bromopyridine-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.02 |
| Formel vikt | 199.9585 |