missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Bromo-2-pyridinecarboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-2-pyridinecarboxamide |
| CAS | 62150-46-3 |
| Molekylformel | C6H5N2OBr |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5BrN2O/c7-4-1-2-9-5(3-4)6(8)10/h1-3H,(H2,8,10) |
| LEDER | NC(=O)c1cc(Br)ccn1 |
| IUPAC-namn | 4-bromopyridine-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.02 |
| Formel vikt | 199.9585 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?