Läs mer
4-Bromo-2-tert-butylaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-2-tert-butylaniline |
| CAS | 850012-44-1 |
| Molekylformel | C10H14BrN |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Bromo-2-(1,1-dimethylethyl)benzenamine, 4-Bromo-2-(1,1-dimethylethyl)aniline |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14BrN/c1-10(2,3)8-6-7(11)4-5-9(8)12/h4-6H,12H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)c1cc(Br)ccc1N |
| IUPAC-namn | 4-bromo-2-tert-butylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.13 |
| Formel vikt | 227.031 |