Läs mer
(4-brom-2-tienyl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10592642
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10592642 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10497232 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10592642 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC28509DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 79757-77-0
Molekylformel C5H5BrOS
Molekylvikt (g/mol) 193.058
MDL-nummer MFCD04115392
InChI-nyckel PXZNJHHUYJRFPZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795484
IUPAC-namn (4-bromtiofen-2-yl)metanol
LEDER C1=C(SC=C1Br)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Bromo-2-thienyl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 4-bromothiophen-2-yl methanol, 4-bromo-2-thienyl methanol, 4-bromo-2-hydroxymethylthiophene, 4-bromo-2-thiophenemethanol, 4-bromo-2-hydroxymethyl thiophene, 2-thiophenemethanol, 4-bromo, acmc-1bm1t, 3-bromo-5-thienyl methanol, 4-bromo-thiophene-2-methanol, 2-thiophenemethanol,4-bromo
Formel vikt 193.06
Procent renhet 97%