Läs mer
(4-brom-2-tienyl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2695120
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 10497232
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC28509CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 79757-77-0
Molekylformel C5H5BrOS
Molekylvikt (g/mol) 193.058
MDL-nummer MFCD04115392
InChI-nyckel PXZNJHHUYJRFPZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795484
IUPAC-namn (4-bromtiofen-2-yl)metanol
LEDER C1=C(SC=C1Br)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Bromo-2-thienyl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-bromothiophen-2-yl methanol, 4-bromo-2-thienyl methanol, 4-bromo-2-hydroxymethylthiophene, 4-bromo-2-thiophenemethanol, 4-bromo-2-hydroxymethyl thiophene, 2-thiophenemethanol, 4-bromo, acmc-1bm1t, 3-bromo-5-thienyl methanol, 4-bromo-thiophene-2-methanol, 2-thiophenemethanol,4-bromo
Formel vikt 193.06
Procent renhet 97%