Läs mer
4-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 90%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10257180 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10257180 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10257180 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 305720050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18791-75-8
Molekylformel C5H3BrOS
Molekylvikt (g/mol) 191.04
MDL-nummer MFCD00005431
InChI-nyckel PDONIKHDXYHTLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromothiophene-2-carboxaldehyde, 4-bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 4-bromo-2-formylthiophene, 4-bromo-2-thiophenecarbaldehyde, 4-bromo-thiophene-2-carbaldehyde, 4-bromo-2-thiophene carboxaldehyde, 4-bromothiophen-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 4-bromo, 4-bromothiophene-2-aldehyde, 3-bromothiophene-5-carboxaldehyde
PubChem CID 87792
IUPAC-namn 4-bromothiophene-2-carbaldehyde
LEDER BrC1=CSC(C=O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 43°C to 48°C
Färg White to Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 191.05
Procent renhet ≥88%
Fysisk form Powder or Granules