Läs mer
4-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10411334
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10411334 5 g Amber Glass Bottle 5g
1 options
Produktkod. 10411334 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC28501DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 16694-18-1
Molekylformel C5H3BrO2S
Molekylvikt (g/mol) 207.041
InChI-nyckel HJZFPRVFLBBAMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-thiophenecarboxylic acid, 4-bromo-thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 4-bromo, 4-bromothiophene-carboxylic acid, 4-bromo-2-thiophene carboxylic acid, 4-bromo-2-carboxythiophene, 4-bromo-2-thiophenecarboxylicacid, 3-bromothiophene-5-carboxylic acid, pubchem5189, 4-bromo-2-thenoic acid
PubChem CID 610409
IUPAC-namn 4-bromothiophene-2-carboxylic acid
LEDER C1=C(SC=C1Br)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 207.05
Procent renhet 95%