Läs mer
4-brom-2-(trifluormetoxi)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10337454
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10337454 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
1 options
Produktkod. 10337454 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00627EA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline
CAS 175278-09-8
CAS Min % 97.0
Densitet 1.6910g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C7H5BrF3NO
MDL-nummer MFCD00179338
Kvantitet 10 g
Synonym 4-bromo-2-trifluoromethoxy aniline, 4-bromo-2-trifluoromethoxy-phenylamine, 2-amino-5-bromo trifluoromethoxy benzene, benzenamine, 4-bromo-2-trifluoromethoxy, 1-amino-4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene, buttpark 50\01-74, 4-bromo-2-trifluoromethoxy phenylamine, pubchem2930, acmc-1c9j8, ksc184e5f
InChI-nyckel QVILSWLYJYMGRN-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=CC=C(Br)C=C1OC(F)(F)F
IUPAC-namn 4-brom-2-(trifluormetoxi)anilin
Molekylvikt (g/mol) 256.02
PubChem CID 737382
Formel vikt 256.02
Procent renhet 97%