Läs mer
4-Bromo-2-(trifluorometoxi)anisol, 98 %
Produktkod. 15495387
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15495387 5 g 5g
15485387 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15495387 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32645.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 853771-88-7 | C8H6BrF3O2 | 271,03 g/mol
4-brom-2-(trifluormetoxi)anisol använd vid biologisk utvärdering av vissa analoger av antitumörmedlen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-brom-2-(trifluormetoxi)anisol används vid biologisk utvärdering av vissa analoger av antitumörmedlen.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 853771-88-7
Molekylformel C8H6BrF3O2
Molekylvikt (g/mol) 271.03
MDL-nummer MFCD09907950
InChI-nyckel QVGIROOBNUFIKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-trifluoromethoxy anisole, 4-bromo-1-methoxy-2-trifluoromethoxy benzene, benzene,4-bromo-1-methoxy-2-trifluoromethoxy
PubChem CID 45790939
IUPAC-namn 4-brom-l-metoxi-2-(trifluormetoxi)bensen
LEDER COC1=C(OC(F)(F)F)C=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 271.04
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.