Läs mer
4-brom-2-(trifluormetoxi)bensen-1-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10661693
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10661693 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10140752 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10661693 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00664EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 175278-14-5
Molekylformel C7H3BrClF3O3S
Molekylvikt (g/mol) 339.51
MDL-nummer MFCD00179336
InChI-nyckel ZZCIRIWJHAZTIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene sulphonyl chloride, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene, 4-bromo-2-trifluoromethoxy phenyl chlorosulfone, 4-bromo-2-trifluoromethoxy-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2-trifluoromethoxy, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-trifluoromethoxy, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzenesulphonyl chloride
PubChem CID 2736421
IUPAC-namn 4-brom-2-(trifluormetoxi)bensensulfonylklorid
LEDER FC(F)(F)OC1=C(C=CC(Br)=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
CAS Min % 97.0
Densitet 1.85g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 339.51
Procent renhet 97%