Läs mer
4-brom-2-(trifluormetoxi)bensen-1-tiol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10273282
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10273282 10 g 10g
10591123 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10273282 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00665EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 175278-15-6
Molekylformel C7H4BrF3OS
Molekylvikt (g/mol) 273.07
MDL-nummer MFCD00203474
InChI-nyckel WWZNHDMEBZHFTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-trifluoromethoxy thiophenol, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzenethiol, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene-1-thiol, benzenethiol,4-bromo-2-trifluoromethoxy, pubchem2840, 4-bromo-2-trifluoromethoxy-benzenethiol, 4-bromanyl-2-trifluoromethyloxy benzenethiol
PubChem CID 2736425
IUPAC-namn 4-brom-2-(trifluormetoxi)bensentiol
LEDER FC(F)(F)OC1=C(S)C=CC(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene-1-thiol
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 273.07
Procent renhet 95%