Läs mer
4-brom-2-(trifluormetoxi)bensen-1-tiol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2701529
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Produktkod. 10591123
Brand: Thermo Scientific Maybridge TL00665DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 175278-15-6
Molekylformel C7H4BrF3OS
Molekylvikt (g/mol) 273.07
MDL-nummer MFCD00203474
InChI-nyckel WWZNHDMEBZHFTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-trifluoromethoxy thiophenol, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzenethiol, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene-1-thiol, benzenethiol,4-bromo-2-trifluoromethoxy, pubchem2840, 4-bromo-2-trifluoromethoxy-benzenethiol, 4-bromanyl-2-trifluoromethyloxy benzenethiol
PubChem CID 2736425
IUPAC-namn 4-brom-2-(trifluormetoxi)bensentiol
LEDER FC(F)(F)OC1=C(S)C=CC(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene-1-thiol
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 273.07
Procent renhet 95%