missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline, 98%

Produktkod. 11490113
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490113 5 g 5g
11400123 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11490113 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12146.06
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 445-02-3 | C7H5BrF3N | 240.02 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 445-02-3
Molekylformel C7H5BrF3N
Molekylvikt (g/mol) 240.02
MDL-nummer MFCD00064393
InChI-nyckel PHXGKHTWEOPCEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromobenzotrifluoride, 4-bromo-2-trifluoromethyl aniline, benzenamine, 4-bromo-2-trifluoromethyl, 4-bromo-2-trifluoromethyl-phenylamine, 2-amino-5-bromo trifluoromethyl benzene, 2-amino-5-bromo benzotrifluoride, 4-bromo-2-trifluoroaniline, 2-trifluoromethyl-4-bromoaniline, 4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 4-bromo-2-trifluoromethyl-aniline
PubChem CID 67960
IUPAC-namn 4-bromo-2-(trifluoromethyl)aniline
LEDER NC1=CC=C(Br)C=C1C(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2- (trifluoromethyl)aniline
Densitet 1.71
Kokpunkt 84°C to 85°C (5 mmHg)
Flampunkt 107°C (224°F)
Brytningsindex 1.532
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2211504
Formel vikt 240.03
Procent renhet 98%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.