Läs mer
4-brom-2-(trifluormetyl)bensensulfonamid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10139639
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10139639 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10139639 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00224DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
CAS 351003-62-8
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C7H5BrF3NO2S
Kvantitet 5 g
Synonym 4-bromo-2-trifluoromethyl benzenesulfonamide, 4-bromo-2-trifluoromethyl benzenesulphonamide, 4-bromo-2-trifluoromethyl benzene sulfonamide, pubchem11731, 4-bromo-2-trifluoromethyl-benzenesulfonamide, 4-bromo-2-trifluoromethylbenzene sulfonamide, benzenesulfonamide,4-bromo-2-trifluoromethyl, benzenesulfonamide, 4-bromo-2-trifluoromethyl
InChI-nyckel AHFGKYBAYSEBPR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)C(F)(F)F)S(=O)(=O)N
IUPAC-namn 4-brom-2-(trifluormetyl)bensensulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 304.081
PubChem CID 2778392
Formel vikt 304.08
Procent renhet 97%