Läs mer
4-brom-2-(trifluormetyl)bensoesyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15404267
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15404267 1 g 1g
15414267 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15404267 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31656.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 320-31-0 | C8H4BrF3O2 | 269.02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 320-31-0
Molekylformel C8H4BrF3O2
Molekylvikt (g/mol) 269.02
MDL-nummer MFCD07787468
InChI-nyckel JXHWAPDBDXPBEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-bromo-2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-4-bromobenzoic acid, pubchem4738, 4-bromo-2-trifluoromethyl benzoicacid, acmc-209hq4, ksc495g7n, 5-bromo-2-carboxybenzotrifluoride
PubChem CID 25067392
IUPAC-namn 4-brom-2-(trifluormetyl)bensoesyra
LEDER OC(=O)C1=C(C=C(Br)C=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Kvantitet 1 g
Formel vikt 269.02
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.