Läs mer
4-Brom-2-(trifluormetyl)bensoesyra, TRC
Produktkod. 30342000
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30342000 500 mg
1 options
Produktkod. 30342000 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB695478500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 320-31-0
Molekylformel C8H4BrF3O2
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H4BrF3O2/c9-4-1-2-5(7(13)14)6(3-4)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
LEDER OC(=O)c1ccc(Br)cc1C(F)(F)F
IUPAC-namn 4-brom-2-(trifluormetyl)bensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 269.02
Formel vikt 267.9347