Läs mer
4-Brom-2-(trifluormetyl)bensoesyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| CAS | 320-31-0 |
| Molekylformel | C8H4BrF3O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4BrF3O2/c9-4-1-2-5(7(13)14)6(3-4)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(Br)cc1C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 4-brom-2-(trifluormetyl)bensoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.02 |
| Formel vikt | 267.9347 |