missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile |
| CAS | 191165-13-6 |
| Molekylformel | C8H3BrF3N |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H3BrF3N/c9-6-2-1-5(4-13)7(3-6)8(10,11)12/h1-3H |
| LEDER | FC(F)(F)c1cc(Br)ccc1C#N |
| IUPAC-namn | 4-bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.02 |
| Formel vikt | 248.9401 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?