Läs mer
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10088089 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10088089 1 g Glass bottle 1g
10341630 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10088089 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 438230010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Identificadores de productos químicos
CAS 50824-04-9
Molekylformel C7H4BrF3O
Molekylvikt (g/mol) 241.007
InChI-nyckel PDPGERGWEOJVDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-trifluoromethyl phenol, 4-bromo-2-trifluoromethyl benzenol, 5-bromo-2-hydroxybenzotrifluoride, o-cresol, 4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro, 4-bromo-2-trifluoromethyl-phenol, phenol, 4-bromo-2-trifluoromethyl, pubchem18454, acmc-209kqd, bromotrifluoromethylbenzenol, ksc490k9d
PubChem CID 142784
IUPAC-namn 4-bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)C(F)(F)F)O
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 85.8°C to 87.1°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 241.01
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Consejos de prudencia
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.