Läs mer
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10341630 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10341630 5 g Glass bottle 5g
10088089 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10341630 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 438230050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 50824-04-9
Molekylformel C7H4BrF3O
Molekylvikt (g/mol) 241.007
InChI-nyckel PDPGERGWEOJVDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-trifluoromethyl phenol, 4-bromo-2-trifluoromethyl benzenol, 5-bromo-2-hydroxybenzotrifluoride, o-cresol, 4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro, 4-bromo-2-trifluoromethyl-phenol, phenol, 4-bromo-2-trifluoromethyl, pubchem18454, acmc-209kqd, bromotrifluoromethylbenzenol, ksc490k9d
PubChem CID 142784
IUPAC-namn 4-bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)C(F)(F)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 84°C to 88°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 241.01
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Crystalline Powder