Läs mer
4-Bromo-2-(trifluormetyl)fenol, 99 %
Produktkod. 15494417
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15494417 1 g 1g
15404427 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15494417 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31787.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 50824-04-9 | C7H4BrF3O | 241,007 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50824-04-9
Molekylformel C7H4BrF3O
Molekylvikt (g/mol) 241.007
MDL-nummer MFCD05668981
InChI-nyckel PDPGERGWEOJVDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-trifluoromethyl phenol, 4-bromo-2-trifluoromethyl benzenol, 5-bromo-2-hydroxybenzotrifluoride, o-cresol, 4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro, 4-bromo-2-trifluoromethyl-phenol, phenol, 4-bromo-2-trifluoromethyl, pubchem18454, acmc-209kqd, bromotrifluoromethylbenzenol, ksc490k9d
PubChem CID 142784
IUPAC-namn 4-brom-2-(trifluormetyl)fenol
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)C(F)(F)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
Smältpunkt 82 °C till 86 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 241.01
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.