Läs mer
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenylacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenylacetic Acid |
| CAS | 1214339-48-6 |
| Molekylformel | C9H6BrF3O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6BrF3O2/c10-6-2-1-5(3-8(14)15)7(4-6)9(11,12)13/h1-2,4H,3H2,(H,14,15) |
| LEDER | FC(F)(F)C1=C(CC(O)=O)C=CC(Br)=C1 |
| IUPAC-namn | 2-[4-bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 283.04 |
| Formel vikt | 281.9503 |