missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 887583-90-6 |
| Molekylformel | C6H3BrF3N |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3BrF3N/c7-4-1-2-11-5(3-4)6(8,9)10/h1-3H |
| LEDER | FC(F)(F)c1cc(Br)ccn1 |
| IUPAC-namn | 4-bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.99 |
| Formel vikt | 224.9401 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?