Läs mer
4-Bromo-3,5-dichlorobenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific™
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-3,5-dichlorobenzotrifluoride |
| Densitet | 1.833 |
| Kokpunkt | 91°C to 92°C (10 mmHg) |
| Flampunkt | >110°C (230°F) |
| Brytningsindex | 1.52 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 293.9 |
| Procent renhet | 97% |