Läs mer
4-brom-3,5-difluorbensoesyra, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15496348
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15496348 1 g 1g
15406358 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15496348 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59904.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den används som en
farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 651027-00-8
Molekylformel C7H3BrF2O2
Molekylvikt (g/mol) 237.00
MDL-nummer MFCD18917156
InChI-nyckel NLLRAEQVOZOSBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-bromo-3,5-difluoro, 4-bromo-3,5-difluorobenzoicacid, 3,5-difluoro-4-bromobenzoic acid
PubChem CID 11424897
IUPAC-namn 4-brom-3,5-difluorbensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC(F)=C(Br)C(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-3,5-difluorobenzoic acid
Smältpunkt 181°C to 185°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 9620931
Formel vikt 237
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.