Läs mer
4-Bromo-3,5-difluorophenol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15483417
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15483417
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26153.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
4-Bromo-3,5-difluorophenol is used as intermediates of Liquid Crystals. Reactant in the synthesis of difluoroethyleneoxy group liquid crystal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Bromo-3,5-difluorophenol is used as intermediates of Liquid Crystals. Reactant in the synthesis of difluoroethyleneoxy group liquid crystal.
Solubility
Sparingly Soluble (8.2E-5 g/L) (25°C).
Notes
Hygroscopic. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, water, moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 130191-91-2
Molekylformel C6H3BrF2O
Molekylvikt (g/mol) 208.99
MDL-nummer MFCD08062385
InChI-nyckel HHGOLZGZHXELSW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7172027
IUPAC-namn 4-bromo-3,5-difluorophenol
LEDER C1=C(C=C(C(=C1F)Br)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-3,5-difluorophenol
Smältpunkt 72°C to 78°C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Hygroscopic
Synonym 2,6-difluoro-4-hydroxybromobenzene, phenol, 4-bromo-3,5-difluoro, 4-bromo-3,5-difluoro-phenol, pubchem14520, intermediates-zcf02006, acmc-20a41x, 3,5-difluoro-4-bromophenol, phenol,4-bromo-3,5-difluoro
Löslighetsinformation Sparingly Soluble (8.2E-5g/L) (25°C).
Formel vikt 208.99
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.