Läs mer
4-Bromo-3,5-dihydroxybenzoic acid, 97+%
Produktkod. 11473158
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473158 25 g 25g
11483158 100 g 100g
11493158 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11473158 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18914.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16534-12-6 | C7H5BrO4 | 233.017 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16534-12-6
Molekylformel C7H5BrO4
Molekylvikt (g/mol) 233.017
MDL-nummer MFCD00002513
InChI-nyckel NUTRHYYFCDEALP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-bromo-3,5-dihydroxy, 4-bromo-3,5-resorcylic acid, 4-bromo-alpha-resorcylic acid, 4-bromo-3,5-dihydroxybenzic acid, .alpha.-resorcylic acid, 4-bromo, 4-bromo-3,5-dihydroxy-benzoic acid, alpha-resorcylic acid, 4-bromo, pubchem8196, acmc-209dsh, ksc177s3r
PubChem CID 86023
IUPAC-namn 4-brom-3,5-dihydroxibensoesyra
LEDER C1=C(C=C(C(=C1O)Br)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-3,5-dihydroxybenzoic acid
Smältpunkt 268°C to 272°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2368265
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 233.02
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromo-3,5-dihydroxybenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromo-3,5-dihydroxybenzoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.