Läs mer
4-Bromo-3,5-dimetoxybensoesyra, 98 %
Produktkod. 11429447
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11429447 25 g 25g
11419447 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11429447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21449.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 56518-42-4 | C9H8BrO4 | 260,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56518-42-4
Molekylformel C9H8BrO4
Molekylvikt (g/mol) 260.06
MDL-nummer MFCD01632140
InChI-nyckel JNFZULSIYYVRJO-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzoic acid, 4-bromo-3,5-dimethoxy, zlchem 1334, acmc-1az7r, jnfzulsiyyvrjo-uhfffaoysa, 3,5-dimethoxy-4-bromobenzoic acid, 4-bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid
PubChem CID 2774026
IUPAC-namn 4-brom-3,5-dimetoxibensoesyra
LEDER COC1=CC(=CC(OC)=C1Br)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid
Smältpunkt 254 °C till 258 °C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 261.07
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.