Läs mer
4-Bromo-3,5-metoxibensoesyra, TRC
Produktkod. 30335683
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30335683 250 mg
1 options
Produktkod. 30335683 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB691453250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid
CAS 56518-42-4
Molekylformel C9H9BrO4
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9BrO4/c1-13-6-3-5(9(11)12)4-7(14-2)8(6)10/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
LEDER COc1cc(cc(OC)c1Br)C(=O)O
IUPAC-namn 4-bromo-3,5-metoxybensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 261.07
Formel vikt 259.9684