Läs mer
4-brom-3,5-dimetyl-1-fenyl-lh-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10797475
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10797475 1 g 1g
10035962 250 mg 250mg
10644195 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10797475 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC48010DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 51294-75-8
Molekylformel C11H11BrN2
Molekylvikt (g/mol) 251.127
InChI-nyckel GNXWITGSOFQXDG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7039162
IUPAC-namn 4-brom-3,5-dimetyl-l-fenylpyrazol
LEDER CC1=C(C(=NN1C2=CC=CC=C2)C)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-3, 5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 4-bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,4-bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl, 1-phenyl-3,5-dimethyl-4-bromo-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl
Formel vikt 251.13
Procent renhet 97%