Läs mer
4-Brom-3,5-dimetyl-1H-pyrazol, 98 %
Produktkod. 11469313
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469313 5 g 5g
11479313 25 g 25g
11489313 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469313 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11759.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
CAS: 3398-16-1 | C5H7BrN2 | 175,029 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3398-16-1
Molekylformel C5H7BrN2
Molekylvikt (g/mol) 175.029
MDL-nummer MFCD00005242
InChI-nyckel RISOHYOEPYWKOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3,5-dimethylpyrazole, pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-bromopyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl, 3.5-dimethyl-4-bromopyrazole, acmc-1cnce, 5-23-05-00154 beilstein handbook reference, ksc495g9b, 4-bromo-3,5-dimethyl pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl-pyrazole
PubChem CID 76937
IUPAC-namn 4-brom-3,5-dimetyl-lH-pyrazol
LEDER CC1=C(C(=NN1)C)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Smältpunkt 118°C to 123°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 108534
Formel vikt 175.03
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.