Läs mer
4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-3, 5-dimethylisoxazole |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Densitet | 1.484g/mL |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 176.01 |
| Procent renhet | 97% |