Läs mer
4-Brom-3,5-dimetylisoxazol, 97 %
Produktkod. 11402247
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11402247 1 g 1g
11412247 5 g 5g
11422247 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11402247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14179.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
CAS: 10558-25-5 | C5H6BrNO | 176,013 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10558-25-5
Molekylformel C5H6BrNO
Molekylvikt (g/mol) 176.013
MDL-nummer MFCD00068187
InChI-nyckel GYHZPSUAMYIFQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3,5-dimethylisoxazole, 3,5-dimethyl-4-bromoisoxazole, isoxazole, 4-bromo-3,5-dimethyl, 4-bromo-dimethylisoxazole, buttpark 33\06-98, 4-bromo-3,5-dimethylisoxazole, tech., pubchem8720, acmc-1bpqs, timtec-bb sbb003784, ksc182i2n
PubChem CID 318421
IUPAC-namn 4-brom-3,5-dimetyl-l,2-oxazol
LEDER CC1=C(C(=NO1)C)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole
Densitet 1.49
Kokpunkt 176°C
Flampunkt 73°C (163°F)
Brytningsindex 1.488
Kvantitet 1 g
Beilstein 108522
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 176.02
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.