Läs mer
4-Bromo-3,5-dimethylpyrazole, 99%, ACROS Organics™
Produktkod. 10353722 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10353722 10 g Glass bottle 10g
1 options
Produktkod. 10353722 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 354290100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-3, 5-dimethylpyrazole
CAS 3398-16-1
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 120°C to 124°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C5H7BrN2
MDL-nummer MFCD00005242
Kvantitet 10 g
Synonym 4-bromo-3,5-dimethylpyrazole, pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-bromopyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl, 3.5-dimethyl-4-bromopyrazole, acmc-1cnce, 5-23-05-00154 beilstein handbook reference, ksc495g9b, 4-bromo-3,5-dimethyl pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl-pyrazole
InChI-nyckel RISOHYOEPYWKOB-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C(=NN1)C)Br
IUPAC-namn 4-bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Molekylvikt (g/mol) 175.029
PubChem CID 76937
Formel vikt 175.03
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Crystalline Powder