Läs mer
4-Bromo-3,6-dihydro-2H-pyran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-3,6-dihydro-2H-pyran |
| CAS | 24265-23-4 |
| Molekylformel | C5H7BrO |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 4-Bromo-3,6-dihydro-2H-pyran, 4-Bromo-1,2,3,6-tetrahydropyran |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7BrO/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1H,2-4H2 |
| LEDER | BrC1=CCOCC1 |
| IUPAC-namn | 4-bromo-3,6-dihydro-2H-pyran |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.01 |
| Formel vikt | 161.968 |