Läs mer
4-brom-3-klor-2-fluorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15411529
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15411529 5 g 5g
15421529 250 mg 250mg
15401529 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15411529 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64362.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1017793-21-3 | C5H2BrClFN | 210.43 g/mol
Användbar mellanprodukt för farmaceutisk och organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Användbar mellanprodukt för farmaceutisk och organisk syntes
.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Kyl. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1017793-21-3
Molekylformel C5H2BrClFN
Molekylvikt (g/mol) 210.43
MDL-nummer MFCD11040607
InChI-nyckel UMQBGWKWOLRROL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-chloro-2-fluoro-pyridine, pubchem22991, abbypharma ap-30-7506
PubChem CID 56604170
IUPAC-namn 4-brom-3-klor-2-fluorpyridin
LEDER C1=CN=C(C(=C1Br)Cl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 210.43
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.