Läs mer
4-brom-3-klorbensoesyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11392269
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392269 5 g 5g
11302279 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392269 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27252.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25118-59-6 | C7H4BrClO2 | 235.46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25118-59-6
Molekylformel C7H4BrClO2
Molekylvikt (g/mol) 235.46
MDL-nummer MFCD08276864
InChI-nyckel PSKJIHDVFDVNBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-bromo-3-chloro, acmc-1cbza, intermediates-zcf02677, ksc201k8d, 3-chloro-4-bromobenzoic acid, 4-bromo-3-chloro-benzoic acid, 3-chloro-4-bromor-benzoic acid, benzoicacid, 4-bromo-3-chloro, 4-bromanyl-3-chloranyl-benzoic acid, 4-bromo-3-chlorobenzoic acid
PubChem CID 12594302
IUPAC-namn 4-brom-3-klorbensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC(Cl)=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-3-chlorobenzoic acid
Smältpunkt 220°C to 225°C
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Formel vikt 235.47
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.