Läs mer
4-brom-3-(klormetyl)-1-metyl-lH-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10444015
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10444015 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10153214 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10444015 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC63924DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 915707-66-3
Molekylformel C5H6BrClN2
Molekylvikt (g/mol) 209.471
MDL-nummer MFCD09702416
InChI-nyckel WHHNKVUVLZLAAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-chloromethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 4-bromo-3-chloromethyl-1-methylpyrazole, pubchem23664, 1h-pyrazole,4-bromo-3-chloromethyl-1-methyl
PubChem CID 24229714
IUPAC-namn 4-brom-3-(klormetyl)-l-metylpyrazol
LEDER CN1C=C(C(=N1)CCl)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-3-(chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 209.47
Procent renhet 97%